Key Documents
LIF432341359
Life Chemicals Inc.
((2-fluorophenyl)sulfonyl)methionine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.37
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[(2-fluorophenyl)sulfonyl](methyl)homocysteine
Inchi Code
1S/C11H14FNO4S2/c1-18-7-6-9(11(14)15)13-19(16,17)10-5-3-2-4-8(10)12/h2-5,9,13H,6-7H2,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
JYLONKSMICIFOZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid