Key Documents
LIF372158097
Life Chemicals Inc.
1-ethyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.3
Numéro MDL:
Iupac Name
1-ethyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-thiol
Inchi Code
1S/C11H12N2S/c1-2-13-10(8-12-11(13)14)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3,(H,12,14)
Clé InChI
PQMVYAZFMXJQOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid