Principaux documents
LIF372157712
Life Chemicals Inc.
3-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)piperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)piperidine
Inchi Code
1S/C8H13N3O/c1-6-10-11-8(12-6)7-3-2-4-9-5-7/h7,9H,2-5H2,1H3
Clé InChI
BAWKGMVJXWCTFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid