Principaux documents
LIF372157676
Life Chemicals Inc.
6-methoxy-N-(2-morpholin-4-ylethyl)-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.39
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methoxy-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C14H19N3O2S/c1-18-11-2-3-12-13(10-11)20-14(16-12)15-4-5-17-6-8-19-9-7-17/h2-3,10H,4-9H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
CWFPAZAYRXASCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid