Principaux documents
LIF372156526
Life Chemicals Inc.
1-(3,4-difluorobenzoyl)azetidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.19
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(3,4-difluorobenzoyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9F2NO3/c12-8-2-1-6(3-9(8)13)10(15)14-4-7(5-14)11(16)17/h1-3,7H,4-5H2,(H,16,17)
Clé InChI
QVUSRSFQVBSZJS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid