Principaux documents
LIF372155679
Life Chemicals Inc.
N-(3-(1H-imidazol-1-yl)propyl)-4-methoxy-7-methylbenzo[d]thiazol-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.4
Numéro MDL:
Iupac Name
N-[3-(1H-imidazol-1-yl)propyl]-4-methoxy-7-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C15H18N4OS/c1-11-4-5-12(20-2)13-14(11)21-15(18-13)17-6-3-8-19-9-7-16-10-19/h4-5,7,9-10H,3,6,8H2,1-2H3,(H,17,18)
Clé InChI
UVHZSTQESLUFJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid