Key Documents
LIF372155557
Life Chemicals Inc.
4,6-dimethyl-2-piperazin-1-yl-1,3-benzothiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.36
Numéro MDL:
Iupac Name
4,6-dimethyl-2-(1-piperazinyl)-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C13H17N3S/c1-9-7-10(2)12-11(8-9)17-13(15-12)16-5-3-14-4-6-16/h7-8,14H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLTGTAWRTRKWQG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid