Principaux documents
LIF372155238
Life Chemicals Inc.
3,5-dimethyl-4-[3-(3-methylisoxazol-5-yl)propoxy]benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.33
Numéro MDL:
Iupac Name
3,5-dimethyl-4-[3-(3-methyl-5-isoxazolyl)propoxy]benzonitrile
Inchi Code
1S/C16H18N2O2/c1-11-7-14(10-17)8-12(2)16(11)19-6-4-5-15-9-13(3)18-20-15/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
NTPDIYPZAUXUOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid