Principaux documents
LIF372154417
Life Chemicals Inc.
6,7-Dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]thiazin-3-ylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.21
Numéro MDL:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]thiazin-3-amine
Inchi Code
1S/C5H8N4S/c6-4-7-8-5-9(4)2-1-3-10-5/h1-3H2,(H2,6,7)
Clé InChI
GLAHJFGEMLNJEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid