Documents
LIF372154010
Life Chemicals Inc.
7-Phenyl-pteridin-4-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.22
Numéro MDL:
Iupac Name
7-phenyl-4(3H)-pteridinone
Inchi Code
1S/C12H8N4O/c17-12-10-11(14-7-15-12)16-9(6-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,14,15,16,17)
Clé InChI
CDPVXHVRRKILEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid