Principaux documents
LIF372153550
Life Chemicals Inc.
6-chloro-3-(3,4-dimethoxyphenyl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.71
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-chloro-3-(3,4-dimethoxyphenyl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C13H11ClN4O2/c1-19-9-4-3-8(7-10(9)20-2)13-16-15-12-6-5-11(14)17-18(12)13/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
WAGWCJOOWXSDJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid