Principaux documents
LIF372153485
Life Chemicals Inc.
3-phenyl-6-piperazin-1-ylpyridazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-phenyl-6-(1-piperazinyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C14H16N4/c1-2-4-12(5-3-1)13-6-7-14(17-16-13)18-10-8-15-9-11-18/h1-7,15H,8-11H2
Clé InChI
GSQDWXKOJGHXCX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid