Principaux documents
LIF372153335
Life Chemicals Inc.
4-methoxy-1-phenyl-1{H}-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.21
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methoxy-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O3/c1-16-9-7-13(12-10(9)11(14)15)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,14,15)
Clé InChI
PIHGVXDRIJINMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid