Documents
LIF372153261
Life Chemicals Inc.
(pyridazin-3-yloxy)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.13
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-pyridazinyloxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c9-6(10)4-11-5-2-1-3-7-8-5/h1-3H,4H2,(H,9,10)
Clé InChI
PKQBTLBHZQOIBC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid