Principaux documents
LIF372152850
Life Chemicals Inc.
N-Hydrazinocarbonylmethyl-2-trifluoromethyl-benzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.2
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-hydrazino-2-oxoethyl)-2-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C10H10F3N3O2/c11-10(12,13)7-4-2-1-3-6(7)9(18)15-5-8(17)16-14/h1-4H,5,14H2,(H,15,18)(H,16,17)
Clé InChI
WUBIJSKYXHYREU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid