Principaux documents
LIF372152484
Life Chemicals Inc.
4-Hydroxy-benzoic acid 2,2,3,3-tetrafluoro-propyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2,3,3-tetrafluoropropyl 4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H8F4O3/c11-9(12)10(13,14)5-17-8(16)6-1-3-7(15)4-2-6/h1-4,9,15H,5H2
Clé InChI
YGEVQEXZCKHLCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid