Principaux documents
LIF372152364
Life Chemicals Inc.
1-[(2,2-Dichloro-1-isothiocyanatovinyl)sulfonyl]-4-methylbenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.21
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(2,2-dichloro-1-isothiocyanatovinyl)sulfonyl]-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C10H7Cl2NO2S2/c1-7-2-4-8(5-3-7)17(14,15)10(9(11)12)13-6-16/h2-5H,1H3
Clé InChI
BMRVXVHHOAQEFJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid