Key Documents
LIF372152241
Life Chemicals Inc.
1-Adamantan-1-yl-3-(2-hydroxyethyl)urea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.33
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(1-adamantyl)-N'-(2-hydroxyethyl)urea
Inchi Code
1S/C13H22N2O2/c16-2-1-14-12(17)15-13-6-9-3-10(7-13)5-11(4-9)8-13/h9-11,16H,1-8H2,(H2,14,15,17)
Clé InChI
BBHYFNMMUBVBEX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid