Principaux documents
LIF238935446
Life Chemicals Inc.
1,2,3,4-tetrahydro-1,6-naphthyridin-8-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro[1,6]naphthyridin-8-amine
Inchi Code
1S/C8H11N3/c9-7-5-10-4-6-2-1-3-11-8(6)7/h4-5,11H,1-3,9H2
Clé InChI
DWJYWOLHBXVMFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid