Principaux documents
LIF009210272
Life Chemicals Inc.
4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.28
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C14H13N3/c1-10-3-2-8-17-9-13(16-14(10)17)11-4-6-12(15)7-5-11/h2-9H,15H2,1H3
Clé InChI
GWBJQNMMOJBUIU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid