Principaux documents
LIF009210109
Life Chemicals Inc.
4-Ethoxy-2-hydrazino-1,3-benzothiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-2-hydrazino-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C9H11N3OS/c1-2-13-6-4-3-5-7-8(6)11-9(12-10)14-7/h3-5H,2,10H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
JMUUSQSFBDDCHL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid