Key Documents
LIF007180289
Life Chemicals Inc.
6-bromo-3-methylbenzo[d]thiazol-2(3H)-imine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.13
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-3-methyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-imine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2S/c1-11-6-3-2-5(9)4-7(6)12-8(11)10/h2-4,10H,1H3
Clé InChI
KOKMNRMHKISQCT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid