Principaux documents
KEYH57C55D62
Key Organics / BIONET
tert-butyl N-{2-[(2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}ethyl)sulfanyl]ethyl}carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.45
Numéro MDL:
Iupac Name
di-tert-butyl (thiobis(ethane-2,1-diyl))dicarbamate
Inchi Code
1S/C14H28N2O4S/c1-13(2,3)19-11(17)15-7-9-21-10-8-16-12(18)20-14(4,5)6/h7-10H2,1-6H3,(H,15,17)(H,16,18)
Clé InChI
WYOUASZZACANGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FR-0022
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FR-0022