Documents
KEYH57C55D53
Key Organics / BIONET
[(4-bromophenyl)methylidene]hydrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.05
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromobenzaldehyde hydrazone
Inchi Code
1S/C7H7BrN2/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-9/h1-5H,9H2/b10-5+
Clé InChI
BAJBVTWTYVBTIL-BJMVGYQFSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/ER-0200
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/ER-0200