Principaux documents
KEYH14DEC011
Key Organics / BIONET
4-Bromo-2-methoxy-6-methylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-2-methoxy-6-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-5-3-6(10)4-7(13-2)8(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
RLDCUIJIUVPBBV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DS-15770
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DS-15770