Principaux documents
KEYH14DE350F
Key Organics / BIONET
4-methyl-2-nitro-5-(4-phenylpiperazin-1-yl)aniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.83
Numéro MDL:
Iupac Name
4-methyl-2-nitro-5-(4-phenyl-1-piperazinyl)phenylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C17H20N4O2.ClH/c1-13-11-17(21(22)23)15(18)12-16(13)20-9-7-19(8-10-20)14-5-3-2-4-6-14;/h2-6,11-12H,7-10,18H2,1H3;1H
Clé InChI
PDDURACLOWXLEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4T-0604
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4T-0604