Principaux documents
KEYH042EEC34
Key Organics / BIONET
6-(1H-imidazol-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.17
Numéro MDL:
Pf
>270
Iupac Name
6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O2/c13-9(14)7-1-2-8(11-5-7)12-4-3-10-6-12/h1-6H,(H,13,14)
Clé InChI
HHWABXGAQNCVFW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2F-337S
Melting Point
>270
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2F-337S