Principaux documents
KEYH042EEC30
Key Organics / BIONET
4-bromo-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.15
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H14BrNO4/c1-12(2,3)18-11(17)14-9-6-7(13)4-5-8(9)10(15)16/h4-6H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16)
Clé InChI
KGGVXTYYRWMJCI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-5123
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-5123