Principaux documents
KEY771306106
Key Organics / BIONET
(5Z)-5-[(3-methoxyphenyl)methylidene]-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.33
Numéro MDL:
Pf
227-230 deg
Iupac Name
(5Z)-5-(3-methoxybenzylidene)-2-sulfanyl-1,3-thiazol-4(5H)-one
Inchi Code
1S/C11H9NO2S2/c1-14-8-4-2-3-7(5-8)6-9-10(13)12-11(15)16-9/h2-6H,1H3,(H,12,13,15)/b9-6-
Clé InChI
ZXBRDIMYFRPBGK-TWGQIWQCSA-N
Température de stockage
Store at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NS-00057
Melting Point
227-230 deg
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NS-00057