Principaux documents
KEY771305812
Key Organics / BIONET
(1S)-1-(2-methoxyphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.67
Numéro MDL:
Iupac Name
(1S)-1-(2-methoxyphenyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2;/h3-7H,10H2,1-2H3;1H/t7-;/m0./s1
Clé InChI
NTKNCZHNEDRTEP-FJXQXJEOSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GS-7125
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-7125