Principaux documents
KEY771305530
Key Organics / BIONET
4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.29
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H20N2O4/c1-10(2,3)17-9(16)13-11(8(14)15)4-6-12-7-5-11/h12H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clé InChI
RAENIWWUAIMXSI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 4C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BS-9741
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BS-9741