Key Documents
KEY514453019
Key Organics / BIONET
3,5-dibromo-1H-indazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.93
Numéro MDL:
Iupac Name
3,5-dibromo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4Br2N2/c8-4-1-2-6-5(3-4)7(9)11-10-6/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
YPNFVZZHYXRCKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/GS-4407
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/GS-4407