Principaux documents
KEY466133779
Key Organics / BIONET
1-[(5Z)-5-[(3-methoxyphenyl)methylidene]-4-oxo-2-sulfanylidene-1,3-thiazolidin-3-yl]piperidine-2,6-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.43
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(5Z)-5-(3-methoxybenzylidene)-4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl]-2,6-piperidinedione
Inchi Code
1S/C16H14N2O4S2/c1-22-11-5-2-4-10(8-11)9-12-15(21)18(16(23)24-12)17-13(19)6-3-7-14(17)20/h2,4-5,8-9H,3,6-7H2,1H3/b12-9-
Clé InChI
PTVPHSLWPQALCP-XFXZXTDPSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12L-716
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12L-716