Principaux documents
KEY466133667
Key Organics / BIONET
5-chloro-2-(4-fluorobenzoyl)-3-methyl-1-benzofuran
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.71
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-chloro-3-methyl-1-benzofuran-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H10ClFO2/c1-9-13-8-11(17)4-7-14(13)20-16(9)15(19)10-2-5-12(18)6-3-10/h2-8H,1H3
Clé InChI
QBBRCYZFEMECCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12J-540S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12J-540S