Principaux documents
KEY466133386
Key Organics / BIONET
N'-[2-(1,2-benzoxazol-3-yl)acetyl]-4-methoxybenzohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.32
Numéro MDL:
Iupac Name
N'-(1,2-benzisoxazol-3-ylacetyl)-4-methoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C17H15N3O4/c1-23-12-8-6-11(7-9-12)17(22)19-18-16(21)10-14-13-4-2-3-5-15(13)24-20-14/h2-9H,10H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)
Clé InChI
GKNVAKRKGDDWCA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11W-0324
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11W-0324