Key Documents
KEY466133365
Key Organics / BIONET
N'-[4-(3-nitrophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]benzohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.36
Numéro MDL:
Iupac Name
N'-[4-(3-nitrophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]benzohydrazide
Inchi Code
1S/C16H12N4O3S/c21-15(11-5-2-1-3-6-11)18-19-16-17-14(10-24-16)12-7-4-8-13(9-12)20(22)23/h1-10H,(H,17,19)(H,18,21)
Clé InChI
RWZGXZUEKKWISN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11T-0891
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11T-0891