Principaux documents
KEY466133239
Key Organics / BIONET
1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8F3NO2/c13-12(14,15)18-11-3-1-10(2-4-11)16-6-5-9(7-16)8-17/h1-8H
Clé InChI
MQMLQPBBLSDFFF-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11R-0623
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11R-0623