Principaux documents
KEY466132998
Key Organics / BIONET
ethyl 2-amino-5-oxo-4-phenyl-5,6,7,8-tetrahydro-4H-chromene-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.35
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2-amino-5-oxo-4-phenyl-5,6,7,8-tetrahydro-4H-chromene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H19NO4/c1-2-22-18(21)16-14(11-7-4-3-5-8-11)15-12(20)9-6-10-13(15)23-17(16)19/h3-5,7-8,14H,2,6,9-10,19H2,1H3
Clé InChI
QXZCEKVRMZMOKL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11N-378S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11N-378S