Principaux documents
KEY466132947
Key Organics / BIONET
(3E)-1,1,1-trifluoro-4-{[(4-fluorophenyl)methoxy]amino}pent-3-en-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3E)-1,1,1-trifluoro-4-{[(4-fluorobenzyl)oxy]amino}-3-penten-2-one
Inchi Code
1S/C12H11F4NO2/c1-8(6-11(18)12(14,15)16)17-19-7-9-2-4-10(13)5-3-9/h2-6,17H,7H2,1H3/b8-6+
Clé InChI
QTSAKYBYVXAEEW-SOFGYWHQSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11M-732
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11M-732