Principaux documents
KEY466132818
Key Organics / BIONET
(3E)-3-[2-(4-methoxyphenyl)hydrazin-1-ylidene]-1-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.31
Numéro MDL:
Iupac Name
(3E)-1-methyl-1H-indole-2,3-dione 3-[(4-methoxyphenyl)hydrazone]
Inchi Code
1S/C16H15N3O2/c1-19-14-6-4-3-5-13(14)15(16(19)20)18-17-11-7-9-12(21-2)10-8-11/h3-10,17H,1-2H3/b18-15+
Clé InChI
JHHZNAUGYBXEBO-OBGWFSINSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11L-396S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11L-396S