Principaux documents
KEY466132594
Key Organics / BIONET
[5-chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methyl acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.61
Numéro MDL:
Iupac Name
[5-chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methyl acetate
Inchi Code
1S/C8H8ClF3N2O2/c1-4(15)16-3-5-6(8(10,11)12)13-14(2)7(5)9/h3H2,1-2H3
Clé InChI
HVAFXHMNKAWJIS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11F-312S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11F-312S