Principaux documents
KEY466132483
Key Organics / BIONET
methyl 3-{5-[(3-chlorophenyl)carbamoyl]furan-2-yl}thiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
361.81
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-{5-[(3-chloroanilino)carbonyl]-2-furyl}-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H12ClNO4S/c1-22-17(21)15-12(7-8-24-15)13-5-6-14(23-13)16(20)19-11-4-2-3-10(18)9-11/h2-9H,1H3,(H,19,20)
Clé InChI
GUODPKRYIGVYGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11D-021
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11D-021