Principaux documents
KEY466132447
Key Organics / BIONET
1-{2-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]acetyl}pyrazolidin-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.74
Numéro MDL:
Iupac Name
1-{[(4-chlorophenyl)sulfanyl]acetyl}-3-pyrazolidinone
Inchi Code
1S/C11H11ClN2O2S/c12-8-1-3-9(4-2-8)17-7-11(16)14-6-5-10(15)13-14/h1-4H,5-7H2,(H,13,15)
Clé InChI
LKQVZRPJVIKVPN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11A-070
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11A-070