Key Documents
KEY466132387
Key Organics / BIONET
2-{[2-(prop-2-yn-1-yloxy)naphthalen-1-yl]methyl}-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.43
Numéro MDL:
Iupac Name
2-{[2-(2-propynyloxy)-1-naphthyl]methyl}-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C23H21NO/c1-2-15-25-23-12-11-19-8-5-6-10-21(19)22(23)17-24-14-13-18-7-3-4-9-20(18)16-24/h1,3-12H,13-17H2
Clé InChI
ZCASRYNPNNALDH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10X-0306
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10X-0306