Principaux documents
KEY466132259
Key Organics / BIONET
2-[1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)ethylidene]propanedinitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethylidene]malononitrile
Inchi Code
1S/C12H8N2O2/c1-8(10(5-13)6-14)9-2-3-11-12(4-9)16-7-15-11/h2-4H,7H2,1H3
Clé InChI
UAHLKBOTQLNWCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10T-0216
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10T-0216