Principaux documents
KEY466132116
Key Organics / BIONET
2-bromo-6-[(E)-[(3,4-dimethylphenyl)imino]methyl]-4-methoxyphenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-6-{(E)-[(3,4-dimethylphenyl)imino]methyl}-4-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C16H16BrNO2/c1-10-4-5-13(6-11(10)2)18-9-12-7-14(20-3)8-15(17)16(12)19/h4-9,19H,1-3H3/b18-9+
Clé InChI
WEWIABSQOBHPSC-GIJQJNRQSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10P-916
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10P-916