Principaux documents
KEY466131963
Key Organics / BIONET
(E)-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methoxy][(3-nitrophenyl)methylidene]amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.72
Numéro MDL:
Iupac Name
3-nitrobenzaldehyde O-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]oxime
Inchi Code
1S/C11H8ClN3O3S/c12-11-13-6-10(19-11)7-18-14-5-8-2-1-3-9(4-8)15(16)17/h1-6H,7H2/b14-5+
Clé InChI
ZRNOUTWLQYDLOK-LHHJGKSTSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10N-101
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10N-101