Key Documents
KEY466131946
Key Organics / BIONET
(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl thiophene-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.74
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl 2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2S2/c10-9-11-4-6(15-9)5-13-8(12)7-2-1-3-14-7/h1-4H,5H2
Clé InChI
SLOVHABFUVTLKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10N-038
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10N-038