Principaux documents
KEY466131924
Key Organics / BIONET
2-{[(3,4-dichlorophenyl)methyl]sulfanyl}-4-methyl-6-phenylpyridine-3-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.32
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(3,4-dichlorobenzyl)sulfanyl]-4-methyl-6-phenylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C20H14Cl2N2S/c1-13-9-19(15-5-3-2-4-6-15)24-20(16(13)11-23)25-12-14-7-8-17(21)18(22)10-14/h2-10H,12H2,1H3
Clé InChI
DRXYMVROHODCFH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10M-527S
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10M-527S