Principaux documents
KEY466131653
Key Organics / BIONET
(2Z)-2-[(E)-(methoxyimino)methyl]-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.21
Numéro MDL:
Iupac Name
(2Z)-2-[(E)-(methoxyimino)methyl]-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenenitrile
Inchi Code
1S/C12H9F3N2O/c1-18-17-8-10(7-16)6-9-2-4-11(5-3-9)12(13,14)15/h2-6,8H,1H3/b10-6+,17-8+
Clé InChI
ZVXCOGYAHLCAOV-XAOWMYDVSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10H-036
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10H-036